Tisk…

3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 1-Bromo-2,3-diamino-5-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylene-1,2-diamine

PC48404-1G PC48404-250MG PC48404-5G
APOSPC48404-1GEA 3940 CZK
APOSPC48404-1G APOSPC48404-250MG APOSPC48404-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)benzene-1,2-diamine
Vzorec: C₇H₆BrF₃N₂O
MW: 271.035 g/mol
Bod tání: 39…40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042191
CAS číslo: 1191922-50-5

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR