Tisk…
2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48399-1G PC48399-250MG PC48399-5G
APOSPC48399-1GEA 14880 CZK
APOSPC48399-1G APOSPC48399-250MG APOSPC48399-5G
2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
2-Bromo-1-[3-nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Vzorec: C₉H₅BrF₃NO₃
MW: 312.04 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16606413
CAS číslo: 39174-88-4
UN: 3261
ADR: 8 III