1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48398-1G
PC48398-250MG
PC48398-5G
APOSPC48398-1GEA
1040
CZK
APOSPC48398-1G
APOSPC48398-250MG
APOSPC48398-5G
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone 95%
1-[3-Nitro-5-(trifluoromethyl)phenyl]ethanone
Vzorec:
C₉H₆F₃NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847337 CAS číslo: 39174-87-3 |