Tisk…
2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48395-1G PC48395-250MG
APOSPC48395-1GEA 2690 CZK
APOSPC48395-1G APOSPC48395-250MG
2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
2-Fluoro-5-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)benzaldehyde
Vzorec: C₁₀H₄F₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31812095
CAS číslo: 2379918-42-8