Tisk…
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48394-1G PC48394-250MG PC48394-5G
APOSPC48394-1GEA 16370 CZK
APOSPC48394-1G APOSPC48394-250MG APOSPC48394-5G
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4,5-Dichloro-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅HCl₂F₃N₂
MW: 216,976 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909760
CAS číslo: 141602-36-0