Tisk…
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48393-1G PC48393-250MG
APOSPC48393-1GEA 6620 CZK
APOSPC48393-1G APOSPC48393-250MG
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
5-Chloro-4-hydroxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₅H₂ClF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09909761
CAS číslo: 126538-83-8