Tisk…
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48391-1G PC48391-250MG PC48391-5G
APOSPC48391-1GEA 705 CZK
APOSPC48391-1G APOSPC48391-250MG APOSPC48391-5G
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
2-Bromo-5-fluoro-3-nitrobenzoic acid
Vzorec: C₇H₃BrFNO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12173018
CAS číslo: 1055331-73-1