Tisk…
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluoro-3-methylphenyl)ethanone
PC48390-1G PC48390-5G PC48390-25G
APOSPC48390-1GEA 1490 CZK
APOSPC48390-1G APOSPC48390-5G APOSPC48390-25G
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
2'-Fluoro-3'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152.166 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13194343
CAS číslo: 865664-05-7