Tisk…
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48383-1G PC48383-5G
APOSPC48383-1GEA 5630 CZK
APOSPC48383-1G APOSPC48383-5G
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
2,2-Difluoroethyl ethyl carbonate
Vzorec: C₅H₈F₂O₃
MW: 154,112 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28054292
CAS číslo: 916678-14-3