Tisk…
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48382-100MG PC48382-250MG
APOSPC48382-100MGEA 910 CZK
APOSPC48382-100MG APOSPC48382-250MG
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-(Aminomethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine hydrochloride
Vzorec: C₇H₇F₃N₂·ClH
MW: 212.6 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12400889
CAS číslo: 1159813-38-3