3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48378-1G
PC48378-5G
APOSPC48378-1GEA
1660
CZK
APOSPC48378-1G
APOSPC48378-5G
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
3-Bromo-2-chloro-6-fluorobenzyl alcohol
Vzorec:
C₇H₅BrClFO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD20923583 CAS číslo: 1784628-56-3 |