4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene, 2-(Bromomethyl)-5-nitrobenzotrifluoride, 1-(Bromomethyl)-2-(trifluoromethyl)-4-nitrobenzene
PC48366-1G
PC48366-5G
APOSPC48366-1GEA
6220
CZK
APOSPC48366-1G
APOSPC48366-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide 97%
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec:
C₈H₅BrF₃NO₂ MW: 284.03 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11847129 CAS číslo: 694499-22-4 UN: 3261 ADR: 8 II |