Tisk…
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Bromomethyl)benzal fluoride, 1-(Bromomethyl)-2-(difluoromethyl)benzene
PC48365-1G PC48365-250MG
APOSPC48365-1GEA 15640 CZK
APOSPC48365-1G APOSPC48365-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
2-(Difluoromethyl)benzyl bromide
Vzorec: C₈H₇BrF₂
MW: 221,042 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18791598
CAS číslo: 1222556-61-7
UN: 3265
ADR: 8,III