Tisk…
4-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48363-1G PC48363-500MG PC48363-5G
APOSPC48363-1GEA 7480 CZK
APOSPC48363-1G APOSPC48363-500MG APOSPC48363-5G
4-(Trifluoromethyl)pyridazine 97%
4-(Trifluoromethyl)pyridazine
Vzorec: C₅H₃F₃N₂
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226564
CAS číslo: 132537-44-1
UN: 2810
ADR: 6.1,III