Tisk…
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4836-25G PC4836-5G
APOSPC4836-25GEA 10350 CZK
APOSPC4836-25G APOSPC4836-5G
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
1,2-Dichloro-1,1,2-trifluoro-4-iodobutane
Vzorec: C₄H₄Cl₂F₃I
MW: 306,88 g/mol
Bod varu: 65 °C (25 mm Hg)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042242
CAS číslo: 679-69-6