4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Formyl-5-nitrobenzotrifluoride, 4-Nitro-α,α,α-trifluoro-o-tolualdehyde
PC48359-1G
PC48359-5G
APOSPC48359-1GEA
622
CZK
APOSPC48359-1G
APOSPC48359-5G
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Vzorec:
C₈H₄F₃NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13185769 CAS číslo: 50551-17-2 |