2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48358-1G
PC48358-250MG
APOSPC48358-1GEA
11510
CZK
APOSPC48358-1G
APOSPC48358-250MG
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
2-(Difluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec:
C₈H₈F₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD26728124 CAS číslo: 1018678-49-3 |