Tisk…
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluoro-6-hydroxyphenyl)-2,2,2-trifluoroethan-1-one, 3-Fluoro-2-(trifluoroacetyl)phenol
PC48355-1G PC48355-250MG PC48355-5G
APOSPC48355-1GEA 6620 CZK
APOSPC48355-1G APOSPC48355-250MG APOSPC48355-5G
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
2'-Hydroxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone
Vzorec: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541879
CAS číslo: 1445995-75-4