Tisk…
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48353-1G PC48353-250MG
APOSPC48353-1GEA 9100 CZK
APOSPC48353-1G APOSPC48353-250MG
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone 95%
2'-Methoxy-2,2,2,6'-tetrafluoroacetophenone
Vzorec: C₉H₆F₄O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12922640
CAS číslo: 1208078-28-7