Tisk…
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromo-3-(trifluoromethyl)-o-anisic acid
PC48352-1G PC48352-250MG
APOSPC48352-1GEA 8600 CZK
APOSPC48352-1G APOSPC48352-250MG
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
5-Bromo-2-methoxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₉H₆BrF₃O₃
MW: 299,041 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD25541878
CAS číslo: 1445995-86-7