3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC48349-1G
PC48349-250MG
PC48349-5G
APOSPC48349-1GEA
1660
CZK
APOSPC48349-1G
APOSPC48349-250MG
APOSPC48349-5G
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride 95%
3,4-Dibromo-5-fluorobenzotrifluoride
Vzorec:
C₇H₂Br₂F₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28784690 CAS číslo: 1804417-25-1 |