Tisk…
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Bromo-5-fluorocoumaran-3-one, 2-Bromo-5-fluoro-1-benzofuran-3(2H)-one, 2-Bromo-2,3-dihydro-5-fluoro-3-oxo-1-benzofuran
PC48347-1G PC48347-250MG
APOSPC48347-1GEA 20300 CZK
APOSPC48347-1G APOSPC48347-250MG
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
2-Bromo-5-fluorobenzo[b]furan-3(2H)-one
Vzorec: C₈H₄BrFO₂
MW: 231,019 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28096612
CAS číslo: 1823950-80-6