Tisk…
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48343-1G PC48343-250MG PC48343-5G
APOSPC48343-1GEA 13230 CZK
APOSPC48343-1G APOSPC48343-250MG APOSPC48343-5G
7-Fluoro-1,3-benzoxazole 95%
7-Fluoro-1,3-benzoxazole
Vzorec: C₇H₄FNO
Bod tání: 43…44 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19374434
CAS číslo: 1267061-18-6