Tisk…
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-(Carboxymethyl)-4-fluoroanisole, (2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetic acid, 2-(2-Fluoro-5-methoxyphenyl)acetic acid
PC48341-1G PC48341-250MG PC48341-5G PC48341-25G
APOSPC48341-1GEA 1330 CZK
APOSPC48341-1G APOSPC48341-250MG APOSPC48341-5G APOSPC48341-25G
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid 97%
2-Fluoro-5-methoxyphenylacetic acid
Vzorec: C₉H₉FO₃
MW: 184,164 g/mol
Bod tání: 81…83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185602
CAS číslo: 798563-50-5