Tisk…
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48338-250MG PC48338-1G
APOSPC48338-250MGEA 12200 CZK
APOSPC48338-250MG APOSPC48338-1G
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-2,5-difluorobenzoate
Vzorec: C₈H₅BrF₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD24107103
CAS číslo: 1524902-93-9