Tisk…
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48333-1G PC48333-250MG
APOSPC48333-1GEA 4960 CZK
APOSPC48333-1G APOSPC48333-250MG
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
4-Amino-3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₈H₅F₆NO₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD26407433
CAS číslo: 1820740-69-9
UN: 3265
ADR: 8,III