Tisk…
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48332-1G PC48332-5G PC48332-250MG
APOSPC48332-1GEA 2570 CZK
APOSPC48332-1G APOSPC48332-5G APOSPC48332-250MG
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol 97%
2-Bromo-3-fluorobenzyl alcohol
Vzorec: C₇H₆BrFO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12911577
CAS číslo: 1184915-45-4