Tisk…
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-[(2,2,3,3,3-Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl 2-methylprop-2-enoate, 2-(2,2,3,3,3-Pentafluoro-1-oxopropoxy)ethyl methacrylate
PC48330-25G PC48330-5G
APOSPC48330-25GEA 34390 CZK
APOSPC48330-25G APOSPC48330-5G
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate 97%
2-[(Pentafluoropropanoyl)oxy]ethyl methacrylate
Vzorec: C₉H₉F₅O₄
MW: 276.157 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD26407435
CAS číslo: 938459-25-7