Tisk…
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC48320-10G PC48320-50G PC48320-100G PC48320-5G PC48320-25G
APOSPC48320-10GEA 1830 CZK
APOSPC48320-10G APOSPC48320-50G APOSPC48320-100G APOSPC48320-5G APOSPC48320-25G
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide 98%
4-Fluoro-2-nitrobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₅BrFNO₂
Hustota: 1,6894 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07779495
CAS číslo: 76437-44-0
UN: 3265
ADR: 8,II