Tisk…

2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Amino-5-(trifluoromethyl)pyridine-3-carbonitrile, 2-Amino-3-cyano-5-(trifluoromethyl)pyridine

PC48319-1G PC48319-500MG
APOSPC48319-1GEA 16170 CZK
APOSPC48319-1G APOSPC48319-500MG
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
2-Amino-5-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Vzorec: C₇H₄F₃N₃
MW: 187,122 g/mol
Bod tání: 170…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18261102
CAS číslo: 1211514-97-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR