1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-Bromo-7-fluoro-2-azanaphthalene
PC48317-500MG
PC48317-100MG
PC48317-250MG
APOSPC48317-500MGEA
6250
CZK
APOSPC48317-500MG
APOSPC48317-100MG
APOSPC48317-250MG
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
1-Bromo-7-fluoroisoquinoline
Vzorec:
C₉H₅BrFN Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD15832812 CAS číslo: 1207448-24-5 |