2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Bromo-α,α,5-trifluoroanisole, 1-Bromo-2-(difluoromethoxy)-4-fluorobenzene
PC48301-100G
PC48301-25G
PC48301-5G
APOSPC48301-100GEA
46290
CZK
APOSPC48301-100G
APOSPC48301-25G
APOSPC48301-5G
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene 98%
2-(Difluoromethoxy)-4-fluorobromobenzene
Vzorec:
C₇H₄BrF₃O Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11036070 CAS číslo: 954235-83-7 |