Tisk…
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48289-1G PC48289-250MG PC48289-5G
APOSPC48289-1GEA 3610 CZK
APOSPC48289-1G APOSPC48289-250MG APOSPC48289-5G
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid 95%
2-(4-Chloro-3-fluorophenoxy)acetic acid
Vzorec: C₈H₆ClFO₃
Bod tání: 132…134 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06823830
CAS číslo: 331-41-9