5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC4825-1G
PC4825-250MG
APOSPC4825-1GEA
14290
CZK
APOSPC4825-1G
APOSPC4825-250MG
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde 97%
5-(Trifluoromethyl)-2-furaldehyde
Vzorec:
C₆H₃F₃O₂ MW: 164,082 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00525585 CAS číslo: 17515-80-9 UN: 2810 ADR: 6.1,III |