Tisk…
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4821-1G PC4821-5G
APOSPC4821-1GEA 3940 CZK
APOSPC4821-1G APOSPC4821-5G
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile 98%
6-(2,2,2-Trifluoroethoxy)nicotinonitrile
Vzorec: C₈H₅F₃N₂O
Bod tání: 47…49 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00100036
CAS číslo: 159981-18-7