Tisk…
4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4807F-1G PC4807F-5G
APOSPC4807F-1GEA 953 CZK
APOSPC4807F-1G APOSPC4807F-5G
4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid 97%
4,5,5,6,6,6-Hexafluoro-4-(trifluoromethyl)hexanoic acid
Vzorec: C₇H₅F₉O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00155858
CAS číslo: 239463-95-7
UN: 1760
ADR: 8,III