Tisk…
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromo-5-(pentafluorothio)benzene-1,2-diamine, 3-Bromo-5-(pentafluorosulphanyl)benzene-1,2-diamine
PC4807-1G PC4807-250MG
APOSPC4807-1GEA 9920 CZK
APOSPC4807-1G APOSPC4807-250MG
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
5-Bromo-3,4-diaminophenylsulphur pentafluoride
Vzorec: C₆H₆BrF₅N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11501036
CAS číslo: 1159512-25-0