Tisk…
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4806-1G PC4806-5G
APOSPC4806-1GEA 2700 CZK
APOSPC4806-1G APOSPC4806-5G
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate 98%
Methyl 2-hydroxy-4-methyl-2-(trifluoromethyl)pent-4-enoate
Vzorec: C₈H₁₁F₃O₃
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458103
CAS číslo: 117015-42-6