Tisk…
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorocyclopentane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4801-1G PC4801-5G
APOSPC4801-1GEA 2480 CZK
APOSPC4801-1G APOSPC4801-5G
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorocyclopentane 98%
1,2,3,4-Tetrachlorohexafluorocyclopentane
Vzorec: C₅Cl₄F₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042312
CAS číslo: 1453-38-9