Tisk…
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Bromo-1-(bromomethyl)-4-chloro-2-fluorobenzene
PC48004-1G PC48004-250MG
APOSPC48004-1GEA 22320 CZK
APOSPC48004-1G APOSPC48004-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31915844
CAS číslo: 2092617-72-4
UN: 3261
ADR: 8,III