Tisk…
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC48003-1G PC48003-250MG PC48003-5G
APOSPC48003-1GEA 827 CZK
APOSPC48003-1G APOSPC48003-250MG APOSPC48003-5G
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate 95%
Methyl 5-bromo-2,3,4-trifluorobenzoate
Vzorec: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269,015 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12911527
CAS číslo: 530145-59-6