Tisk…
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC4774-1G PC4774-5G
APOSPC4774-1GEA 1820 CZK
APOSPC4774-1G APOSPC4774-5G
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-(4-Methoxyphenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₁H₉F₃N₂O
Bod tání: 139…141 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04039275
CAS číslo: 380905-15-7