3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC47693-1G
PC47693-250MG
APOSPC47693-1GEA
19010
CZK
APOSPC47693-1G
APOSPC47693-250MG
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile 95%
3-Bromo-4-chloro-2-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇H₂BrClFN Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31924547 CAS číslo: 2092624-38-7 |