Tisk…
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC47691-1G PC47691-250MG
APOSPC47691-1GEA 12470 CZK
APOSPC47691-1G APOSPC47691-250MG
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline 95%
3,6-Difluoro-2-methoxyaniline
Vzorec: C₇H₇F₂NO
MW: 159.133 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18394892
CAS číslo: 1261677-79-5
UN: 2811
ADR: 6.1 III