2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC47684-1G
PC47684-250MG
APOSPC47684-1GEA
15150
CZK
APOSPC47684-1G
APOSPC47684-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline 95%
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethyl)aniline
Vzorec:
C₇H₄F₅N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09261074 CAS číslo: 123973-26-2 |