Tisk…
1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC47470-1G PC47470-250MG
APOSPC47470-1GEA 19010 CZK
APOSPC47470-1G APOSPC47470-250MG
1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol) 97%
1H,2H,2H-Perfluorooctanal hydrate (diol)
Vzorec: C₈H₅F₁₃O₂
MW: 380,103 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31694621
CAS číslo: 2244084-26-0