Tisk…
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC47468-1G PC47468-250MG PC47468-5G
APOSPC47468-1GEA 14880 CZK
APOSPC47468-1G APOSPC47468-250MG APOSPC47468-5G
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
3,6-Difluoro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
MW: 226,1 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32066758
CAS číslo: 111595-72-3