2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Bromo-1-(chloromethyl)-4-(trifluoromethyl)benzene, 3-Bromo-4-(chloromethyl)benzotrifluoride
PC4733-1G
PC4733-25G
PC4733-5G
APOSPC4733-1GEA
662
CZK
APOSPC4733-1G
APOSPC4733-25G
APOSPC4733-5G
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
2-Bromo-4-(trifluoromethyl)benzyl chloride
Vzorec:
C₈H₅BrClF₃ MW: 273,478 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03094249 CAS číslo: 480438-96-8 UN: 3265 ADR: 8,II |