Tisk…
6-Chloro-1H-perfluorohexane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC4677-1G PC4677-5G
APOSPC4677-1GEA 3110 CZK
APOSPC4677-1G APOSPC4677-5G
6-Chloro-1H-perfluorohexane 97%
6-Chloro-1H-perfluorohexane
Vzorec: C₆HClF₁₂
MW: 336,506 g/mol
Bod varu: 141…143 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153754
CAS číslo: 307-22-2