Tisk…
2,3-Dihydro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC4676-1G PC4676-250MG
APOSPC4676-1GEA 9820 CZK
APOSPC4676-1G APOSPC4676-250MG
2,3-Dihydro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one 97%
2,3-Dihydro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₉H₈FNO
Bod tání: 125…127 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07784308
CAS číslo: 38470-28-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III